Få mere at vide
Brady™ Advarselsskilte i lamineret polyester
Bredde (metrisk):
100 mm
200 mm
Vist tekst:
Advarsel om industrilastbiler
Advarsel om snublefare
Advarsel om udskridningsrisiko
Farezone advarselspiktogram - !
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 7010, RoHS-kompatibel ved brug af EU-direktiv 2002/95/EC, ROHS-miljøoverholdelse |
| Alternativt varenummer | PIC 325-TRI 100-B7541 |
| Materiale | Polyester |
| Mængde | 1 stk. |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Oversigt | Lamineret polyester |
| Til brug med (applikation) | Rørmarkører og sikkerhedsskilte |
| Højde (metrisk) | 100 mm |
| Tykkelse | 0.024 mm |
| Bredde (metrisk) | 100 mm |
| Vis mere |