Få mere at vide
Brady™ Advarselsskilte i lamineret polyester
Artikelnummer. 10041344
Bredde (metrisk):
100 mm
200 mm
Vist tekst:
Advarsel om industrilastbiler
Advarsel om snublefare
Advarsel om udskridningsrisiko
Farezone advarselspiktogram - !
Artikelnummer. 10041344
Brand: Brady™ 250225
Kun null tilbage
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010, RoHS-kompatibel ved brug af EU-direktiv 2002/95/EC, ROHS-miljøoverholdelse
Alternativt varenummer PIC 308-TRI 100-B7541 (MÆRKET)
Materiale Polyester
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent akryl
Oversigt Lamineret polyester
Til brug med (applikation) Rørmarkører og sikkerhedsskilte
Højde (metrisk) 100 mm
Tykkelse 0.024 mm
Bredde (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Trekantet
Vist tekst Farezone advarselspiktogram - !
Produkttype Advarsel Sikkerhedsskilt
Farve Sort på Gul