Få mere at vide
Brady™ Advarselsskilte i lamineret polyester
Artikelnummer. 10151984
Skift visning
Bredde (metrisk):
100 mm
200 mm
Vist tekst:
Advarsel om industrilastbiler
Advarsel om snublefare
Advarsel om udskridningsrisiko
Farezone advarselspiktogram - !
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Vist tekst
10151984 100 mm Advarsel om udskridningsrisiko
10041344 100 mm Farezone advarselspiktogram - !
10264894 200 mm Farezone advarselspiktogram - !
10441074 100 mm Advarsel om industrilastbiler
10061394 100 mm Advarsel om snublefare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10151984 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 250273
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.60 DKK
    66.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 2.71 DKK
    3% Slukket
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010, RoHS-kompatibel ved brug af EU-direktiv 2002/95/EC, ROHS-miljøoverholdelse
Alternativt varenummer PIC 324-TRI 100-B7541
Materiale Polyester
Mængde 1 stk.
Klæbende type Permanent akryl
Oversigt Lamineret polyester
Til brug med (applikation) Rørmarkører og sikkerhedsskilte
Højde (metrisk) 100 mm
Tykkelse 0.024 mm
Bredde (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 110 °C
Form Trekantet
Vist tekst Advarsel om udskridningsrisiko
Produkttype Advarsel Sikkerhedsskilt
Farve Sort på Gul