Få mere at vide
Uvex™ Damefrakke 7463-Graphit
Gennemtænkt funktionalitet, sporty design, spændende farvekontraster, usædvanlige materialekombinationer og et snit, der sidder som hånd i handske.
451.25 DKK
Tekniske data
| Køn | Kvinders |
|---|---|
| Materiale | Bomuld, polyester |
| Farve | Grå |
| Lukketype | Trykknapper |
| Engangs | Genanvendelig |
| Produktkode | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
|
17205711
|
Uvex™
8825909 |
Lille |
587.00 DKK 451.25 DKK / Hver Spare 135.75 DKK 23% Off |
Forventet forsendelse: 05-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
|
17215711
|
Uvex™
8825910 |
Medium |
587.00 DKK 451.25 DKK / Hver Spare 135.75 DKK 23% Off |
Forventet forsendelse: 05-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
|
17225711
|
Uvex™
8825911 |
Større |
587.00 DKK 451.25 DKK / Hver Spare 135.75 DKK 23% Off |
Forventet forsendelse: 05-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
|
17235711
|
Uvex™
8825912 |
X-Large |
587.00 DKK 451.25 DKK / Hver Spare 135.75 DKK 23% Off |
Forventet forsendelse: 05-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
|
17245711
|
Uvex™
8825913 |
2X-stor |
587.00 DKK 451.25 DKK / Hver Spare 135.75 DKK 23% Off |
Forventet forsendelse: 05-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
|
17255711
|
Uvex™
8825914 |
3X-Large |
587.00 DKK 451.25 DKK / Hver Spare 135.75 DKK 23% Off |
Forventet forsendelse: 05-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
|
17265711
|
Uvex™
8825915 |
4X-stor |
587.00 DKK 451.25 DKK / Hver Spare 135.75 DKK 23% Off |
Forventet forsendelse: 05-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
|
17295701
|
Uvex™
8825908 |
X-Small |
587.00 DKK 451.25 DKK / Hver Spare 135.75 DKK 23% Off |
Forventet forsendelse: 05-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Beskrivelse
- Damefrakke
- Materiale: 66,5% polyester, 32% bomuld, 1,5% antistatisk. Fibre, 245 g/m²
- Farve hvid
- Højeste beskyttelse med antistat.
- Fiber - optimal ladningsreduktion
- Højtstående armkonstruktion
- Brystlomme til venstre
- To sidelommer
- Skru ned kravestandarder: IEC 61340, OEKO-TEX™ Standard 100
- Størrelser: XS-4XL
- Oversize-tillæg: fra størrelse XXL + 10 %
- Normal vask 60° C, må ikke bleges, tørre Tørretumbler, stryge 2 point, chem.
Tekniske data
| Kvinders | |
| Grå | |
| Genanvendelig | |
| 245 gsm |
| Bomuld, polyester | |
| Trykknapper | |
| Almindelig jakke |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Uvex™ Damefrakke 7463-Graphit