Få mere at vide
Uvex™ Damefrakke 7463-Graphit
Artikelnummer. 17265711 Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17265711
Brand: Uvex™ 8825915
Gennemtænkt funktionalitet, sporty design, spændende farvekontraster, usædvanlige materialekombinationer og et snit, der sidder som hånd i handske.
  • Damefrakke
  • Materiale: 66,5% polyester, 32% bomuld, 1,5% antistatisk. Fibre, 245 g/m²
  • Farve hvid
  • Højeste beskyttelse med antistat.
  • Fiber - optimal ladningsreduktion
  • Højtstående armkonstruktion
  • Brystlomme til venstre
  • To sidelommer
  • Skru ned kravestandarder: IEC 61340, OEKO-TEX™ Standard 100
  • Størrelser: XS-4XL
  • Oversize-tillæg: fra størrelse XXL + 10 %
  • Normal vask 60° C, må ikke bleges, tørre Tørretumbler, stryge 2 point, chem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse 4X-stor
Køn Kvinders
Materiale Bomuld, polyester
Farve Grå
Lukketype Trykknapper
Engangs Genanvendelig
Produkttype Almindelig jakke
Tykkelse 245 gsm