Få mere at vide
Uvex™ Damefrakke 7463-Graphit
Artikelnummer. 17205711 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
17205711 Lille -
17215711 Medium Hver
17225711 Større -
17235711 X-Large Hver
17245711 2X-stor -
17255711 3X-Large -
17265711 4X-stor Hver
17295701 X-Small -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17205711 Leverandør Uvex™ Leverandørnr. 8825909
Gennemtænkt funktionalitet, sporty design, spændende farvekontraster, usædvanlige materialekombinationer og et snit, der sidder som hånd i handske.
  • Damefrakke
  • Materiale: 66,5% polyester, 32% bomuld, 1,5% antistatisk. Fibre, 245 g/m²
  • Farve hvid
  • Højeste beskyttelse med antistat.
  • Fiber - optimal ladningsreduktion
  • Højtstående armkonstruktion
  • Brystlomme til venstre
  • To sidelommer
  • Skru ned kravestandarder: IEC 61340, OEKO-TEX™ Standard 100
  • Størrelser: XS-4XL
  • Oversize-tillæg: fra størrelse XXL + 10 %
  • Normal vask 60° C, må ikke bleges, tørre Tørretumbler, stryge 2 point, chem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Lille
Køn Kvinders
Materiale Bomuld, polyester
Farve Grå
Lukketype Trykknapper
Engangs Genanvendelig
Produkttype Almindelig jakke
Tykkelse 245 gsm