Få mere at vide
Uvex™ Damefrakke 7463-Graphit
Shop alle Uvex produkter
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4X-stor
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Damefrakke
- Materiale: 66,5% polyester, 32% bomuld, 1,5% antistatisk. Fibre, 245 g/m²
- Farve hvid
- Højeste beskyttelse med antistat.
- Fiber - optimal ladningsreduktion
- Højtstående armkonstruktion
- Brystlomme til venstre
- To sidelommer
- Skru ned kravestandarder: IEC 61340, OEKO-TEX™ Standard 100
- Størrelser: XS-4XL
- Oversize-tillæg: fra størrelse XXL + 10 %
- Normal vask 60° C, må ikke bleges, tørre Tørretumbler, stryge 2 point, chem.
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Medium |
| Køn | Kvinders |
| Materiale | Bomuld, polyester |
| Farve | Grå |
| Lukketype | Trykknapper |
| Engangs | Genanvendelig |
| Produkttype | Almindelig jakke |
| Tykkelse | 245 gsm |