Få mere at vide
Kimtech™ Kimtech™ G3 NxT Nitril handsker
Nitrilhandsker giver sømløs beskyttelse og er velegnede til en række renrumsmiljøer.
2023.56 DKK
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) | PPE Cat III i henhold til forordning (EU) 2016/425 og forordning 2016/425 som indført i britisk lov og ændret |
---|---|
Kloreret | Ja |
Renrumsklasse | Klasse 1 (ISO 3) |
Accelerator gratis | Nej |
AQL | 1.5 |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
17807055
![]() |
Kimtech™
62990-40 |
X-Small |
2871.30 DKK 2023.56 DKK / Pakke med 1000 Spare 847.74 DKK 29% Slukket |
Forventet forsendelse: 08-01-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
17827055
![]() |
Kimtech™
62991-40 |
Lille |
2871.30 DKK 2023.56 DKK / Pakke med 1000 Spare 847.74 DKK 29% Slukket |
Forventet forsendelse: 19-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
17817055
![]() |
Kimtech™
62992-40 |
Medium |
2871.30 DKK 2023.56 DKK / Pakke med 1000 Spare 847.74 DKK 29% Slukket |
Forventet forsendelse: 17-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
17897035
![]() |
Kimtech™
62993-40 |
Større |
2871.30 DKK 2023.56 DKK / Pakke med 1000 Spare 847.74 DKK 29% Slukket |
Forventet forsendelse: 10-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
17807045
![]() |
Kimtech™
62994-40 |
X-Large |
2871.30 DKK 2023.56 DKK / Pakke med 1000 Spare 847.74 DKK 29% Slukket |
Forventet forsendelse: 08-01-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
17887045
![]() |
Kimtech™
62995-40 |
Stor+ |
2871.30 DKK 2023.56 DKK / Pakke med 1000 Spare 847.74 DKK 29% Slukket |
Forventet forsendelse: 19-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
|||||
Beskrivelse
- Omhyggeligt testet for at sikre overholdelse af lovgivningen, hvilket gør dem egnede til ISO Klasse 3 eller højere renrumsmiljøer
- Syntetisk nitril polymer materiale er designet til pasform og pålidelighed, med teksturerede fingerspidser for forbedret greb og fremragende vandtæthed, der resulterer i en lav risiko for nålehuller
- Ambidextrous og inkorporerer en perlemanchet for øget styrke og nem at tage på, så bæreren kan bare gribe og gå uden frygt for at rive materialet i stykker
- Latex, silikone og pudderfri
- Fraværet af naturgummilatex reducerer risikoen for TYPE 1-handskerelaterede reaktioner, hvilket beskytter både bæreren og påføringen
- Udpeget som PPE Cat III i henhold til (EU) forordning 2016/425 og forordning 2016/425 som indført i britisk lov og ændret
- Handskerne leveres pakket i renrumskompatibel polyethylen, så de nemt kan integreres i dine processer
Tekniske data
PPE Cat III i henhold til forordning (EU) 2016/425 og forordning 2016/425 som indført i britisk lov og ændret | |
Klasse 1 (ISO 3) | |
1.5 | |
Engangsbrug | |
6,3 mio | |
Ambidekstrøs | |
Nitril | |
0.13 mm | |
Ikke steril | |
0.10 mm | |
18 MPa | |
30.5 cm |
Ja | |
Nej | |
Hvid | |
Fingerspids tekstureret | |
0.16 mm | |
Ja | |
5 mil | |
Pulverfri | |
0,004 tommer. | |
ISO 9001 og ISO 13485 | |
12 tommer |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Kimtech™ Kimtech™ G3 NxT Nitril handsker