Få mere at vide
Kimtech™ Kimtech™ G3 NxT Nitril handsker
Nitrilhandsker giver sømløs beskyttelse og er velegnede til en række renrumsmiljøer.
Brand: Kimtech™ 62995-40
2023.56 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Omhyggeligt testet for at sikre overholdelse af lovgivningen, hvilket gør dem egnede til ISO Klasse 3 eller højere renrumsmiljøer
- Syntetisk nitril polymer materiale er designet til pasform og pålidelighed, med teksturerede fingerspidser for forbedret greb og fremragende vandtæthed, der resulterer i en lav risiko for nålehuller
- Ambidextrous og inkorporerer en perlemanchet for øget styrke og nem at tage på, så bæreren kan bare gribe og gå uden frygt for at rive materialet i stykker
- Latex, silikone og pudderfri
- Fraværet af naturgummilatex reducerer risikoen for TYPE 1-handskerelaterede reaktioner, hvilket beskytter både bæreren og påføringen
- Udpeget som PPE Cat III i henhold til (EU) forordning 2016/425 og forordning 2016/425 som indført i britisk lov og ændret
- Handskerne leveres pakket i renrumskompatibel polyethylen, så de nemt kan integreres i dine processer
Tekniske data
PPE Cat III i henhold til forordning (EU) 2016/425 og forordning 2016/425 som indført i britisk lov og ændret | |
Klasse 1 (ISO 3) | |
1.5 | |
Engangsbrug | |
6,3 mio | |
Ambidekstrøs | |
Nitril | |
0.13 mm | |
Stor+ | |
0,004 tommer. | |
ISO 9001 og ISO 13485 | |
18 MPa | |
30.5 cm |
Ja | |
Nej | |
Hvid | |
Fingerspids tekstureret | |
0.16 mm | |
Ja | |
5 mil | |
Pulverfri | |
Ikke steril | |
0.10 mm | |
62995-40 | |
12 tommer |
CE_17887045_EN.pdf
Filstørrelse: 760.2 kB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Kimtech™ Kimtech™ G3 NxT Nitril handsker > Kimtech™ G3 NxT Nitril Ambidextrous Handsker 62995 - Hvid, L+, 10 poser x 100 handsker (1.000 handsker), længde 30,5 cm
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion