Få mere at vide
Kimtech™ G3 NxT Nitrilhandsker
Beskrivelse
- Omhyggeligt testet for at sikre overholdelse af lovgivningen, hvilket gør dem egnede til ISO Klasse 3 eller højere renrumsmiljøer
- Syntetisk nitril polymer materiale er designet til pasform og pålidelighed, med teksturerede fingerspidser for forbedret greb og fremragende vandtæthed, der resulterer i en lav risiko for nålehuller
- Ambidextrous og inkorporerer en perlemanchet for øget styrke og nem at tage på, så bæreren kan bare gribe og gå uden frygt for at rive materialet i stykker
- Latex, silikone og pudderfri
- Fraværet af naturgummilatex reducerer risikoen for TYPE 1-handskerelaterede reaktioner, hvilket beskytter både bæreren og påføringen
- Udpeget som PPE Cat III i henhold til (EU) forordning 2016/425 og forordning 2016/425 som indført i britisk lov og ændret
- Handskerne leveres pakket i renrumskompatibel polyethylen, så de nemt kan integreres i dine processer
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | PPE Cat III i henhold til forordning (EU) 2016/425 og forordning 2016/425 som indført i britisk lov og ændret |
| Kloreret | Ja |
| Renrumsklasse | Klasse 1 (ISO 3) |
| Accelerator gratis | Nej |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Fingerspids tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 6,3 mil. |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.16 mm |
| Vis mere |