Få mere at vide
Kimtech™ Kimtech™ G3 NxT Nitril handsker
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17897035
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
Stor+
X-Large
X-Small
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17897035 Større
17807055 X-Small
17827055 Lille
17817055 Medium
17807045 X-Large
17887045 Stor+
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17897035 Leverandør Kimtech™ Leverandørnr. 6299340
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Nitrilhandsker giver sømløs beskyttelse og er velegnede til en række renrumsmiljøer.
  • Omhyggeligt testet for at sikre overholdelse af lovgivningen, hvilket gør dem egnede til ISO Klasse 3 eller højere renrumsmiljøer
  • Syntetisk nitril polymer materiale er designet til pasform og pålidelighed, med teksturerede fingerspidser for forbedret greb og fremragende vandtæthed, der resulterer i en lav risiko for nålehuller
  • Ambidextrous og inkorporerer en perlemanchet for øget styrke og nem at tage på, så bæreren kan bare gribe og gå uden frygt for at rive materialet i stykker
  • Latex, silikone og pudderfri
  • Fraværet af naturgummilatex reducerer risikoen for TYPE 1-handskerelaterede reaktioner, hvilket beskytter både bæreren og påføringen
  • Udpeget som PPE Cat III i henhold til (EU) forordning 2016/425 og forordning 2016/425 som indført i britisk lov og ændret
  • Handskerne leveres pakket i renrumskompatibel polyethylen, så de nemt kan integreres i dine processer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) PPE Cat III i henhold til forordning (EU) 2016/425 og forordning 2016/425 som indført i britisk lov og ændret
Kloreret Ja
Renrumsklasse Klasse 1 (ISO 3)
Accelerator gratis Nej
AQL 1.5
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Udvendig finish Fingerspids tekstureret
Finger Thickness (English) 6,3 mio
Fingertykkelse (metrisk) 0.16 mm
Hånd Ambidekstrøs
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Palm Thickness (English) 5 mil
Håndfladetykkelse (metrisk) 0.13 mm
Pulveriseret Pulverfri
Størrelse Større
Sterilitet Ikke steril
Tykkelse (engelsk) 0,004 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.10 mm
Revisionsstandarder for fremstilling/QMS ISO 9001 og ISO 13485
Model- 62993-40
Trækstyrke 18 MPa
Længde (engelsk) 12 tommer
Længde (metrisk) 30.5 cm