Få mere at vide
Fisherbrand™ Indsats til Midi-bokse
Fremstillet med hængslede låg og rummer udskiftelige indsatser, der holder mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalglas, kryorør og falkrør; disse tjener som en ideel løsning til korttidsopbevaring af radioaktivt affald eller radioisotoper.
357.00 DKK
Tekniske data
Produkttype Indsæt
Bredde (metrisk) 160mm
Se flere specifikationer
Produkter 4
Artikelnummer Brand Rørstørrelse Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Rørstørrelse Pris Antal & tilgængelighed  
12387167
Dokumentvisning
Fisherbrand™
CSR-RDUO
16 x 1.5/16 x 0.5mL
357.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 23-01-2026
Læg i indkøbskurv
12397157
Dokumentvisning
Fisherbrand™
CSR-R1.5L
32 x 1.5mL
357.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 23-01-2026
Læg i indkøbskurv
12317167
Dokumentvisning
Fisherbrand™
CSR-R2
32 x 2mL
357.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 23-01-2026
Læg i indkøbskurv
12377157
Dokumentvisning
Fisherbrand™
CSR-R0.5L
40 x 0.5mL
357.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 23-01-2026
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Beta– 32 x 1,5 ml Eppendorf rør
  • Forskellige indsatser til at passe inde i Midi-kasser
  • Cleaver Scientific Opbevaringsbokse er fremstillet med hængslede låg og rummer udskiftelige indsatser, der holder mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalglas, kryorør og falkrør
  • Disse tjener som en ideel løsning til korttidsopbevaring af radioaktivt affald eller radioisotoper
  • Både Beta- og Gamma-opbevaringsspandene fås i fem størrelser, mens de to største skraldespande har hjul til nem transport
  • Ekstra kraftige snoreposer kan også købes
Tekniske data
Tekniske data
Indsæt
160mm
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Indsats til Midi-bokse