Få mere at vide
Fisherbrand™ Indsats til Midi-bokse
Artikelnummer. 12397157 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Rørstørrelse:
16 x 1,5/16 x 0,5 ml
32 x 1,5 ml
32 x 2 ml
40 x 0,5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rørstørrelse Pakningsstørrelse
12397157 32 x 1,5 ml Hver
12387167 16 x 1,5/16 x 0,5 ml Hver
12317167 32 x 2 ml Hver
12377157 40 x 0,5 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12397157
Forventet forsendelse: 09-04-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med hængslede låg og rummer udskiftelige indsatser, der holder mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalglas, kryorør og falkrør; disse tjener som en ideel løsning til korttidsopbevaring af radioaktivt affald eller radioisotoper.
  • Beta– 32 x 1,5 ml Eppendorf rør
  • Forskellige indsatser til at passe inde i Midi-kasser
  • Cleaver Scientific Opbevaringsbokse er fremstillet med hængslede låg og rummer udskiftelige indsatser, der holder mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalglas, kryorør og falkrør
  • Disse tjener som en ideel løsning til korttidsopbevaring af radioaktivt affald eller radioisotoper
  • Både Beta- og Gamma-opbevaringsspandene fås i fem størrelser, mens de to største skraldespande har hjul til nem transport
  • Ekstra kraftige snoreposer kan også købes
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Til Maxi kasser
Højde (metrisk) 40mm
Produkttype Indsæt
Rørstørrelse 32 x 1,5 ml
Bredde (metrisk) 160mm