Få mere at vide
Fisherbrand™ Indsats til Midi-bokse
Fremstillet med hængslede låg og rummer udskiftelige indsatser, der holder mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalglas, kryorør og falkrør; disse tjener som en ideel løsning til korttidsopbevaring af radioaktivt affald eller radioisotoper.
Brand:  Fisherbrand™ CSR-R0.5L
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12377157
  • 357.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 28-01-2026
Tilføj til indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Beta– 32 x 1,5 ml Eppendorf rør
  • Forskellige indsatser til at passe inde i Midi-kasser
  • Cleaver Scientific Opbevaringsbokse er fremstillet med hængslede låg og rummer udskiftelige indsatser, der holder mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalglas, kryorør og falkrør
  • Disse tjener som en ideel løsning til korttidsopbevaring af radioaktivt affald eller radioisotoper
  • Både Beta- og Gamma-opbevaringsspandene fås i fem størrelser, mens de to største skraldespande har hjul til nem transport
  • Ekstra kraftige snoreposer kan også købes
Tekniske data
Tekniske data
Til minibokse
Indsæt
160mm
40mm
40 x 0.5mL
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Indsats til Midi-bokse > Rørstørrelse: 40 x 0,5 ml