Få mere at vide
Fisherbrand™ Indsats til Midi-bokse
Shop alle Fisherbrand produkter
Rørstørrelse:
16 x 1.5/16 x 0.5mL
32 x 1.5mL
32 x 2mL
40 x 0.5mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Beta– 32 x 2 ml kryorør
- Indlæg til midi-bokse
- Cleaver Scientific Opbevaringsbokse er fremstillet med hængslede låg og rummer udskiftelige indsatser, der holder mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalglas, kryorør og falkrør
- Vores udvalg af gulvstående og bordpladespande med skridsikre fødder og hængslede låg leveres også
- Disse tjener som en ideel løsning til korttidsopbevaring af radioaktivt affald eller radioisotoper
- Både Beta- og Gamma-opbevaringsspandene fås i fem størrelser, mens de to største skraldespande har hjul til nem transport
- Ekstra kraftige snoreposer kan også købes
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Til midi-bokse |
| Længde (metrisk) | 40mm |
| Produkttype | Indsæt |
| Rørstørrelse | 32 x 2mL |
| Bredde (metrisk) | 160mm |