Få mere at vide
WTW™ inoLab™ 7110 bordplade pH-måler
Et simpelt, brugervenligt laboratorie-pH-meter til rutinemæssig måling med reproducerbare måleresultater og øget målenøjagtighed.
6130.00 DKK - 8465.00 DKK
Tekniske data
Nøjagtighed (pH) | ±0,005,± 0,01 |
---|---|
Nøjagtighed (temperatur) | ±0,1K |
Datastyringsdetaljer | Aktuel registrerings kalibreringshukommelse |
Til brug med (applikation) | Ideel til rutinemålinger i laboratoriet, hvor automatisk dokumentation ikke er i højsædet og for AC og batteridrift |
Område (pH) | -2 til 20 |
Artikelnummer | Brand | Sondetype | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Sondetype | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
11721435
![]() |
WTW™
1AA110 |
RDO optisk opløst oxygensonde, polarografisk opløst oxygensonde, omrørersonde (købes separat) |
6130.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11731381
![]() |
WTW™
1AA114 |
3 in 1 pH electrode |
8155.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11315262
![]() |
WTW™
1AA112 |
Combined pH electrode |
8465.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Gentagelige måleresultater ved automatisk genkendelse af stabile værdier
- Sikker drift: automatiserede funktioner reducerer antallet af taster
- Øget målenøjagtighed med kalibreringstimer med periodiske påmindelser om kalibrering
- Yderst velegnet til rutinemæssige målinger i laboratoriet, hvor automatisk dokumentation ikke er en prioritet
- Med glat overflade, der er nem at rengøre
- Fås som enkeltmåler, som sæt med standardelektrode med indbygget T-sensor eller som sæt med præcisionselektrode
Tekniske data
±0,005,± 0,01 | |
Aktuel registrerings kalibreringshukommelse | |
-2 til 20 | |
±1200,± 0,3 | |
1 til 3 | |
CE, cETLUS | |
3 år | |
-5 °C til +105 °C | |
Benchtop pH-meter | |
190 mm |
±0,1K | |
Ideel til rutinemålinger i laboratoriet, hvor automatisk dokumentation ikke er i højsædet og for AC og batteridrift | |
-2 til 20± 0,01, -2 til 19,999± 0,005 | |
±(1200,0± 0,3mV) | |
LCD | |
1 kg | |
Automatisk | |
DIN eller BNC/4mm banan | |
240 mm | |
80 mm |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
WTW™ inoLab™ 7110 bordplade pH-måler