Få mere at vide
WTW™ inoLab™ 7110 bordplade pH-måler
Artikelnummer. 11721435
Skift visning
Sondetype:
3 i 1 pH-elektrode
Ikke inkluderet
Kombineret pH-elektrode
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sondetype Pakningsstørrelse
11721435 Ikke inkluderet Hver
11731381 3 i 1 pH-elektrode Hver
11315262 Kombineret pH-elektrode Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11721435 Leverandør WTW™ Leverandørnr. 1AA110
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
På lager
Et simpelt, brugervenligt laboratorie-pH-meter til rutinemæssig måling med reproducerbare måleresultater og øget målenøjagtighed.
  • Gentagelige måleresultater ved automatisk genkendelse af stabile værdier
  • Sikker drift: automatiserede funktioner reducerer antallet af taster
  • Øget målenøjagtighed med kalibreringstimer med periodiske påmindelser om kalibrering
  • Yderst velegnet til rutinemæssige målinger i laboratoriet, hvor automatisk dokumentation ikke er en prioritet
  • Med glat overflade, der er nem at rengøre
  • Fås som enkeltmåler, som sæt med standardelektrode med indbygget T-sensor eller som sæt med præcisionselektrode
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer DIN-stik, universal strømforsyning, elektrodearm og betjeningsvejledning
Nøjagtighed (temperatur) ±0,1K
Nøjagtighed (mV) ±0,3, ±1
Nøjagtighed (pH) ±0,005,± 0,01
Datastyringsdetaljer Aktuel registrerings kalibreringshukommelse
Til brug med (applikation) Ideel til rutinemålinger i laboratoriet, hvor automatisk dokumentation ikke er i højsædet og for AC og batteridrift
Område (pH) -2 til 20
Opløsning (pH) -2 til 20± 0,01, -2 til 19,999± 0,005
Rækkevidde (mV) ±1200,± 0,3
Opløsning (mV) ±(1200,0± 0,3mV)
Kalibreringspunkter 1 til 3
Display Type LCD
Certificeringer/compliance CE, cETLUS
Vægt (metrisk) 1 kg
garanti 3 år
Strømforsyning AC strømadapter eller fire AA-batterier
Sondetype Ikke inkluderet
Temperaturkompensation Automatisk
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C til +105 °C
Temperatursensor DIN eller BNC/4mm banan
Type Benchtop pH-meter
Bredde (metrisk) 240 mm
Højde (metrisk) 190 mm
Dybde (metrisk) 80 mm