Få mere at vide
WTW™ inoLab™ 7110 bordplade pH-måler
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11731381
Sondetype:
3-i-1 pH-elektrode
Kombineret pH-elektrode
RDO optisk opløst oxygensonde, polarografisk opløst oxygensonde, omrørersonde (købes separat)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11731381
Brand: WTW™ 1AA114
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Et simpelt, brugervenligt laboratorie-pH-meter til rutinemæssig måling med reproducerbare måleresultater og øget målenøjagtighed.
  • Gentagelige måleresultater ved automatisk genkendelse af stabile værdier
  • Sikker drift: automatiserede funktioner reducerer antallet af taster
  • Øget målenøjagtighed med kalibreringstimer med periodiske påmindelser om kalibrering
  • Yderst velegnet til rutinemæssige målinger i laboratoriet, hvor automatisk dokumentation ikke er en prioritet
  • Med glat overflade, der er nem at rengøre
  • Fås som enkeltmåler, som sæt med standardelektrode med indbygget T-sensor eller som sæt med præcisionselektrode
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer DIN-stik, Universal strømforsyning, elektrodearm og betjeningsvejledning, universal strømforsyning, elektrodearm og betjeningsvejledning, 3 i 1 pH elektrode SenTix™ 81, buffere, 3mol/L KCl, kabel
Nøjagtighed (temperatur) ±0,1K
Nøjagtighed (mV) ±0,3, ±1
Nøjagtighed (pH) ±0,005,± 0,01
Datastyringsdetaljer Aktuel registrerings kalibreringshukommelse
Til brug med (applikation) Ideel til rutinemålinger i laboratoriet, hvor automatisk dokumentation ikke er i højsædet og for AC og batteridrift
Område (pH) -2 til 20
Opløsning (pH) -2 til 20± 0,01, -2 til 19,999± 0,005
Rækkevidde (mV) ±1200,± 0,3
Opløsning (mV) ±(1200,0± 0,3mV)
Kalibreringspunkter 1 til 3
Display Type LCD
Certificeringer/compliance CE, cETLUS
Vægt (metrisk) 1 kg
garanti 3 år
Strømforsyning AC strømadapter eller fire AA-batterier
Sondetype 3-i-1 pH-elektrode
Temperaturkompensation Automatisk
Temperatur (metrisk) Drift -5 °C til +105 °C
Temperatursensor DIN eller BNC/4mm banan
Type Benchtop pH-meter
Bredde (metrisk) 240 mm
Højde (metrisk) 190 mm
Dybde (metrisk) 80 mm