Få mere at vide
WTW™ inoLab™ 7110 bordplade pH-måler
Sondetype:
3-i-1 pH-elektrode
Kombineret pH-elektrode
RDO optisk opløst oxygensonde, polarografisk opløst oxygensonde, omrørersonde (købes separat)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Gentagelige måleresultater ved automatisk genkendelse af stabile værdier
- Sikker drift: automatiserede funktioner reducerer antallet af taster
- Øget målenøjagtighed med kalibreringstimer med periodiske påmindelser om kalibrering
- Yderst velegnet til rutinemæssige målinger i laboratoriet, hvor automatisk dokumentation ikke er en prioritet
- Med glat overflade, der er nem at rengøre
- Fås som enkeltmåler, som sæt med standardelektrode med indbygget T-sensor eller som sæt med præcisionselektrode
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | DIN-stik, Universal strømforsyning, stativ og betjeningsvejledning, kombineret pH-elektrode SenTix™ 42/41, buffer 4, 7 og 10,01, 3 mol/L KCl, WTW tekniske buffere, DIN/NIST buffere |
| Nøjagtighed (temperatur) | ±0,1K |
| Nøjagtighed (mV) | ±0,3,± 1.0 |
| Nøjagtighed (pH) | ±0,005,± 0,01 |
| Datastyringsdetaljer | Aktuel registrerings kalibreringshukommelse |
| Til brug med (applikation) | Ideel til rutinemålinger i laboratoriet, hvor automatisk dokumentation ikke er i højsædet og for AC og batteridrift |
| Område (pH) | -2 til 20 |
| Opløsning (pH) | -2 til 20± 0,01, -2 til 19,999± 0,005 |
| Rækkevidde (mV) | ±1200,± 0,3 |
| Opløsning (mV) | ±(1200,0± 0,3mV) |
| Vis mere |