Få mere at vide
Brady™ Varmebestandig polyimid printpladeetiketter til M6/M7 printere
Højtemperatur polyimid modstår bølgeloddemiljøer og flere hårde vask til trykte kredsløb og elektronisk komponent forprocesmærkning.
489.00 DKK - 2260.00 DKK
Tekniske data
Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
---|---|
Certificeringer/compliance | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-STD-202G, UL anerkendt |
Klæbende type | Permanent akryl |
Belægning | Ingen |
Farve | Hvid |
Artikelnummer | Brand | Dimensioner (LxB) | Til brug med (udstyr) | Højde (metrisk) | Form | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Dimensioner (LxB) | Til brug med (udstyr) | Højde (metrisk) | Form | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
17858244
|
Brady™
173714 |
0,187 x 1 tommer. | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 4.75 mm | Rektangel |
1780.00 DKK
Pakke med 750 |
Forventet forsendelse: 19-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
17898384
|
Brady™
174376 |
0,2 x 0,65 tommer. | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 5.08 mm | Rektangel | |||||||
17819164
|
Brady™
173430 |
0,25 x 0,75 tommer. | M710, BMP71 | 6.35 mm | Rektangel |
1600.00 DKK
Pakke med 750 |
Forventet forsendelse: 22-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
17808344
|
Brady™
174178 |
0,25 x 0,75 tommer. | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 6.35 mm | Rektangel |
1730.00 DKK
Pakke med 750 |
Forventet forsendelse: 22-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
17828304
|
Brady™
174188 |
0,25 x 0,9 tommer. | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 6.35 mm | Rektangel |
1725.00 DKK
Pakke med 750 |
Forventet forsendelse: 22-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
17858374
|
Brady™
174204 |
0,25 x 0,25 tommer. | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 6.35 mm | Firkant |
915.00 DKK
Pakke med 750 |
Forventet forsendelse: 19-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
17878154
|
Brady™
173777 |
0,25 x 2 tommer. | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 6.35 mm | Rektangel |
489.00 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 19-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
17878134
|
Brady™
174254 |
0,25 x 1,5 tommer. | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 6.35 mm | Rektangel |
2260.00 DKK
Pakke med 750 |
Forventet forsendelse: 22-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
17871659
|
Brady™
173897 |
0,275 x 0,5 tommer. | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 6.99 mm | Rektangel |
1335.00 DKK
Pakke med 750 |
Forventet forsendelse: 20-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
17838754
|
Brady™
173414 |
0,375 x 1 tommer. | M710, BMP71 | 9.53 mm | Rektangel |
1785.00 DKK
Pakke med 500 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
17858254
|
Brady™
174202 |
0,375 x 1 tommer. | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 9.53 mm | Rektangel | |||||||
17878234
|
Brady™
173866 |
0,375 x 0,375 tommer. | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 9.53 mm | Firkant |
1145.00 DKK
Pakke med 500 |
Forventet forsendelse: 22-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
17828154
|
Brady™
173885 |
0,4 x 0,4 tommer. | M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) | 10.16 mm | Firkant |
1120.00 DKK
Pakke med 500 |
Forventet forsendelse: 22-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
Descripción
- Ultraholdbar klæbemiddel er designet til brug med ekstrem vaskeprotokol og rengøringskemikalier og er ideel til brug i autopåføringsudstyr
- Blankt hvidt polyimidmateriale kan udskrives med termisk overførsel
- UL-godkendt, opfylder kravene i MIL-STD-202G, metode 215K
- Servicetemperatur på -70 °C til 100 °C (-94 F °til 212 °F)
- Fremstillet af B-727 polyimid materiale
Especificaciones
Må ikke autoklaveres | |
Permanent akryl | |
Hvid | |
Patron (tape) | |
Enkeltsidet printbar | |
Ikke steril | |
Nej | |
-70 °C til +300 °C | |
0.112 mm |
ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-STD-202G, UL anerkendt | |
Ingen | |
Glans | |
Polyimid | |
Termisk overførsel | |
Mærkning af kredsløbskort, mærkning af komponenter og udstyr, temperaturindikator | |
-94 °F til +572 °F | |
0,0044 tommer. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Brady™ Varmebestandig polyimid printpladeetiketter til M6/M7 printere