Få mere at vide
Brady™ Varmebestandig polyimid printpladeetiketter til M6/M7 printere
Dimensioner (LxB):
0,187 x 1 tommer.
0,2 x 0,65 tommer.
0,25 x 0,25 tommer.
0,25 x 0,75 tommer.
0,25 x 0,9 tommer.
0,25 x 1,5 tommer.
0,25 x 2 tommer.
0,275 x 0,5 tommer.
0,375 x 0,375 tommer.
0,375 x 1 tommer.
0,4 x 0,4 tommer.
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M710, BMP71
Højde (metrisk):
4,75 mm
5,08 mm
6,35 mm
6,99 mm
9,53 mm
10,16 mm
Form:
Firkant
Rektangel
Beskrivelse
- Ultraholdbar klæbemiddel er designet til brug med ekstrem vaskeprotokol og rengøringskemikalier og er ideel til brug i autopåføringsudstyr
- Blankt hvidt polyimidmateriale kan udskrives med termisk overførsel
- UL-godkendt, opfylder kravene i MIL-STD-202G, metode 215K
- Servicetemperatur på -70 °C til 100 °C (-94 F °til 212 °F)
- Fremstillet af B-727 polyimid materiale
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Certificeringer/compliance | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-STD-202G, UL anerkendt |
| Klæbende type | Permanent akryl |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Glans |
| Format | Udstanset |
| Materiale | Polyimid |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Vis mere |