Få mere at vide
Brady™ Varmebestandig polyimid printpladeetiketter til M6/M7 printere
Artikelnummer. 17898384 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
0,187 x 1 tomme
0,2 x 0,65 tommer
0,25 x 0,25 tommer
0,25 x 0,75 tommer
0,25 x 0,9 tommer
0,25 x 1,5 tommer
0,25 x 2 tommer
0,275 x 0,5 tommer
0,375 x 0,375 tommer
0,375 x 1 tomme
0,4 x 0,4 tommer
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M710, BMP71
Højde (metrisk):
4,75 mm
5,08 mm
6,35 mm
6,99 mm
9,53 mm
10,16 mm
Form:
Firkant
Rektangel
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Til brug med (udstyr) Højde (metrisk) Form
17898384 0,2 x 0,65 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 5,08 mm Rektangel
17858244 0,187 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 4,75 mm Rektangel
17819164 0,25 x 0,75 tommer M710, BMP71 6,35 mm Rektangel
17808344 0,25 x 0,75 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 6,35 mm Rektangel
17828304 0,25 x 0,9 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 6,35 mm Rektangel
17858374 0,25 x 0,25 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 6,35 mm Firkant
17878154 0,25 x 2 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 6,35 mm Rektangel
17878134 0,25 x 1,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 6,35 mm Rektangel
17871659 0,275 x 0,5 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 6,99 mm Rektangel
17838754 0,375 x 1 tomme M710, BMP71 9,53 mm Rektangel
17858254 0,375 x 1 tomme M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 9,53 mm Rektangel
17878234 0,375 x 0,375 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 9,53 mm Firkant
17828154 0,4 x 0,4 tommer M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter) 10,16 mm Firkant
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 17898384 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 174376
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Højtemperatur polyimid modstår bølgeloddemiljøer og flere hårde vask til trykte kredsløb og elektronisk komponent forprocesmærkning.
  • Ultraholdbar klæbemiddel er designet til brug med ekstrem vaskeprotokol og rengøringskemikalier og er ideel til brug i autopåføringsudstyr
  • Blankt hvidt polyimidmateriale kan udskrives med termisk overførsel
  • UL-godkendt, opfylder kravene i MIL-STD-202G, metode 215K
  • Servicetemperatur på -70 °C til 100 °C (-94 F °til 212 °F)
  • Fremstillet af B-727 polyimid materiale
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-STD-202G, UL anerkendt
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Glans
Format Udstanset
Materiale Polyimid
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Label
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Mærkning af kredsløbskort, mærkning af komponenter og udstyr, temperaturindikator
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Latex fri Nej
Mængde 750 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +572 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +300 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0044 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.112 mm
Dimensioner (L x B) 0,2 x 0,65 tommer
Længde (engelsk) 0,2 tommer
Bredde (engelsk) 0,65 tommer.
Bredde (metrisk) 16.51 mm
Højde (metrisk) 5,08 mm