Få mere at vide
Brady™ Varmebestandig polyimid printpladeetiketter til M6/M7 printere
Artikelnummer. 17878154
Dimensioner (LxB):
0,187 x 1 tommer.
0,2 x 0,65 tommer.
0,25 x 0,25 tommer.
0,25 x 0,75 tommer.
0,25 x 0,9 tommer.
0,25 x 1,5 tommer.
0,25 x 2 tommer.
0,275 x 0,5 tommer.
0,375 x 0,375 tommer.
0,375 x 1 tommer.
0,4 x 0,4 tommer.
Til brug med (udstyr):
M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
M710, BMP71
Højde (metrisk):
4.75 mm
5.08 mm
6.35 mm
6.99 mm
9.53 mm
10.16 mm
Form:
Firkant
Rektangel
Artikelnummer. 17878154
Brand: Brady™ 173777
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højtemperatur polyimid modstår bølgeloddemiljøer og flere hårde vask til trykte kredsløb og elektronisk komponent forprocesmærkning.
  • Ultraholdbar klæbemiddel er designet til brug med ekstrem vaskeprotokol og rengøringskemikalier og er ideel til brug i autopåføringsudstyr
  • Blankt hvidt polyimidmateriale kan udskrives med termisk overførsel
  • UL-godkendt, opfylder kravene i MIL-STD-202G, metode 215K
  • Servicetemperatur på -70 °C til 100 °C (-94 F °til 212 °F)
  • Fremstillet af B-727 polyimid materiale
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-STD-202G, UL anerkendt
Klæbende type Permanent akryl
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Glans
Format Udstanset
Materiale Polyimid
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Mærkning af kredsløbskort, mærkning af komponenter og udstyr, temperaturindikator
Til brug med (udstyr) M610, M611, M710 (med medieadapter), BMP61, BMP71 (med medieadapter)
Latex fri Nej
Mængde 100 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -94 °F til +572 °F
Temperaturområde (metrisk) -70 °C til +300 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0044 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.112 mm
Dimensioner (LxB) 0,25 x 2 tommer.
Længde (engelsk) 0,25 tommer
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 50.8 mm
Højde (metrisk) 6.35 mm
Alternativt varenummer M6-2-727