Få mere at vide
Buerkle™ HDPE, Wide Neck Jerry Can med gevindforbindelse
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
6 L
11 L
20 L
30 L
Dimensioner (L x B x H):
264 x 132 x 287 mm (D x W x H)
264 x 132 x 426 mm (D x W x H)
365 x 165 x 485 mm (D x W x H)
365 x 240 x 485 mm (D x W x H)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Bred påfyldningsåbning giver mulighed for nem rengøring
- Bærehåndtag og skruelåg garanterer sikker og bekvem transport
- Kan også bruges som bundfældningsbeholder
- Fremstillet af transparent HDPE
- UV stabiliseret
- Selvklæbende blå liter-inddeling og studs fås som tilbehør
Tekniske data
Tekniske data
Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
Kapacitet (engelsk) | 1.59 gal. |
Kapacitet (metrisk) | 6 L |
Certificeringer/compliance | Velegnet til fødevarer |
Lukketype | Skruelåg |
Farve | Klarhed |
Dimensioner (L x B x H) | 264 x 132 x 287 mm (D x W x H) |
Til brug med (applikation) | Velegnet til brug med fødevarer, sikker og bekvem transport, bruges som bundfældningsbeholder |
Gradueringer | Liter scale available separately |
Inkluderer | 0,75 tommer Gevindforbindelse, bærehåndtag, skruelåg |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Buerkle™ HDPE, Wide Neck Jerry Can med gevindforbindelse >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion