Få mere at vide
Bel-Art™ HDPE Jerrican
Artikelnummer. 15991747 Shop alle SP Scienceware produkter
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
20 L
Artikelnummer. 15991747
Brand: Bel-Art™ H109350000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Jerry kan have et stort, glat område til mærkning og en lækagesikker spildhætte.
  • High-density polyethylen (HDPE) jerricans har et stort, glat område til mærkning
  • Når den ikke er i brug, trækkes tuden tilbage i den gevindskårne krave for at spare plads
  • Kraven er forseglet med et tæt skruelåg
  • Et ekstra håndgreb i bunden giver positiv kontrol ved hældning
  • Uddannet i amerikanske gallons og liter har de ekstra headspace til udvidelse af indholdet
  • Den fem gallon jerrican har en 2,5 cm (1 in.) ID hældetud; andre størrelser har 1,9 cm (0,75 tommer) ID-tude
  • Den 5 gallon jerrican har en 2,5 cm (1 in.) ID hældetud; andre størrelser har 1,9 cm (0,75 tommer) ID-tude
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 1,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 L
Lukningsmateriale HDPE
Lukketype Skruelåg
Farve Hvid
Dybde (engelsk) 5,5''
Dybde (metrisk) 13 cm
Til brug med (applikation) Væske Opbevaring
Gradueringer Liter, amerikansk gal.
Højde (engelsk) Med lukning 10,6 tommer
Højde (metrisk) med lukning 26.7 cm
Inkluderer Tud
Materiale HDPE
Mundstil Brede
Produkttype Jerry Can
Form Firkant
Sterilitet Ikke steril
Bredde (engelsk) 9,6''
Bredde (metrisk) 21.5 cm