Få mere at vide
Azlon™ HDPE, Jerry Can
Beskrivelse
Metrisk kapacitet: 5 L
- Let og robust
- Korrosionsbestandig
- Velegnet til fødevarekontaktapplikationer i overensstemmelse med EU og USA FDA regler
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 1,3 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Dimensioner (L x B x H) | 186 x 134 x 282mm |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Produkttype | Jerry Can |