Få mere at vide
Buerkle™ HDPE, Jerry Can med bred hals
Artikelnummer. 10390431 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
6 L
11 L
20 L
30 L
Dybde (metrisk):
264 mm
365 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10390431
Brand: Buerkle™ 04310005
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bredhalset beholder med ekstrem bred påfyldningsåbning, let at rengøre indvendigt, hvilket er særligt vigtigt ved opbevaring af følsomme stoffer.
  • Bred påfyldningsåbning giver mulighed for nem rengøring
  • Bærehåndtag og skruelåg garanterer sikker og bekvem transport
  • Kan også bruges som bundfældningsbeholder
  • Fremstillet af transparent HDPE
  • UV stabiliseret
  • Selvklæbende blå liter-inddeling og studs fås som tilbehør
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kapacitet (engelsk) 1.59 gal.
Kapacitet (metrisk) 6 L
Certificeringer/compliance Velegnet til fødevarer
Lukningsfarve Blå
Lukkestørrelse 88 mm
Lukketype Skruelåg
Farve Klarhed
Dybde (metrisk) 264 mm
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Velegnet til brug med fødevarer, sikker og bekvem transport, bruges som bundfældningsbeholder
Gradueringer Liter scale available separately
Højde (metrisk) med lukning 287 mm
Inkluderer Bærehåndtag, skruelåg
Materiale HDPE
Mundstil Brede
Hals stil Brede
Produkttype Jerry Can
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 130 mm