Få mere at vide
Buerkle™ HDPE runde flasker med tryklås
Buerkle™ HDPE runde flasker med snaplukning er velegnet til kosmetiske væsker, emulsioner, cremer og olier.
12.65 DKK - 30.60 DKK
Tekniske data
Farve Klarhed
Materiale HDPE
Mængde 1
Lukning inkluderet Ja
Form Rund
Se flere specifikationer
Produkter 4
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Kapacitet (metrisk) Pris Antal & tilgængelighed  
15465574
Dokumentvisning
Buerkle™
0308-0100
100 mL
12.65 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 24-09-2025
Læg i indkøbskurv
15356388
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Buerkle™
0308-0250
250 mL
16.15 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 09-10-2025
Læg i indkøbskurv
11802333
Dokumentvisning
Buerkle™
0308-1000
1000 mL
30.60 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 01-10-2025
Læg i indkøbskurv
11892323
Dokumentvisning
Buerkle™
0308-0500
500 mL
20.90 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 06-10-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Flaske HDPE gennemsigtig, lukning PP
  • Trykknapper med hulØ 3 mm
  • Omkostningseffektiv og velskabt
  • Handy runde flasker med snap-action hængslet låg
  • Prøvetagning muligt pr. portion
Tekniske data
Tekniske data
Klarhed
1
Rund
Snap-action hængslet
HDPE
Ja
3 mm
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Buerkle™ HDPE runde flasker med tryklås