Få mere at vide
Buerkle™ HDPE runde flasker med tryklås
Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Flaske HDPE gennemsigtig, lukning PP
- Trykknapper med hulØ 3 mm
- Omkostningseffektiv og velskabt
- Handy runde flasker med snap-action hængslet låg
- Prøvetagning muligt pr. portion
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Farve | Klarhed |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til brug med fødevarer |
| Materiale | HDPE |
| Mængde | 1 |
| Trådstørrelse (metrisk) | 22 mm |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Form | Rund |
| Højde (metrisk) | 221 mm |
| Lukkestørrelse | 3 mm |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Buerkle™ HDPE runde flasker med tryklås >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion