Få mere at vide
Buerkle™ HDPE runde flasker med tryklås
Artikelnummer. 11892323 Shop alle Bürkle produkter
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11892323
Brand: Buerkle™ 03080500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ HDPE runde flasker med snaplukning er velegnet til kosmetiske væsker, emulsioner, cremer og olier.
  • Flaske HDPE gennemsigtig, lukning PP
  • Trykknapper med hulØ 3 mm
  • Omkostningseffektiv og velskabt
  • Handy runde flasker med snap-action hængslet låg
  • Prøvetagning muligt pr. portion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Farve Klarhed
Til brug med (applikation) Velegnet til brug med fødevarer
Materiale HDPE
Mængde 1
Trådstørrelse (metrisk) 25 mm
Lukning inkluderet Ja
Form Rund
Højde (metrisk) 182 mm
Lukkestørrelse 3 mm
Lukketype Snap-action hængslet