Få mere at vide
Fisherbrand™ Klasse 926 sterilisationspapir
Bruges som omslag til medicinsk tøj.
703.00 DKK - 2710.00 DKK
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance EN 868-2
Farve Grøn
Til brug med (applikation) Indpakning af medicinsk tøj, kirurgiske instrumenter og andre artikler til damp-, gas- og gammastrålesterilisering
Materiale Paper (Papir)
Se flere specifikationer
Produkter 6
Artikelnummer Brand Dimensioner (L x B) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Dimensioner (L x B) Pris Antal & tilgængelighed  
11714586
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Fisherbrand™
0926F00026
100 x 100 cm
2710.00 DKK
Pakke med 250
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 15-10-2025
Læg i indkøbskurv
11738513
Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Fisherbrand™
0926F00022
50 x 50 cm
703.00 DKK
Pakke med 500
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 09-09-2025
Læg i indkøbskurv
11720575
Dokumentvisning
Fisherbrand™
0926F00029
65 x 65 cm
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11794576
Dokumentvisning
Fisherbrand™
0926F00024
75 x 75 cm
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11710575
Dokumentvisning
Fisherbrand™
0926F00023
60 x 60 cm
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11704586
Dokumentvisning
Fisherbrand™
0926F00025
90 x 90 cm
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Vægt: 60g/m 2
  • Creppet papir
Applikationer:
  • Anvendes til damp-, gas-, gamma-strålesterilisering
Tekniske data
Tekniske data
Autoklaverbar
Grøn
Paper (Papir)
Steriliseringspapir
EN 868-2
Indpakning af medicinsk tøj, kirurgiske instrumenter og andre artikler til damp-, gas- og gammastrålesterilisering
60 g/m 2
926
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Klasse 926 sterilisationspapir