Få mere at vide
Fisherbrand™ Klasse 926 sterilisationspapir
Artikelnummer. 11710575 Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B):
50 x 50 cm
60 x 60 cm
65 x 65 cm
75 x 75 cm
90 x 90 cm
100 x 100 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 500
Artikelnummer. 11710575
Bruges som omslag til medicinsk tøj.
  • Weight: 60g/m2
  • Creped paper
Applications:
  • Used in steam, gas, gamma-ray sterilization
Tekniske data
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance EN 868-2
Farve Green
Til brug med (applikation) Wrapping of medical clothes, surgical instruments and others articles used in steam, gas and gamma-ray sterilization
Materiale Paper
Mængde 500 Pk.
Dimensioner (L x B) 60 x 60 cm
Længde (metrisk) 60 cm
Bredde (metrisk) 60 cm
Vægt (metrisk) 60 gsm
Produkttype Sterilization Paper
Grad 926