Få mere at vide
Fisherbrand™ Klasse 926 sterilisationspapir
Shop alle Fisherbrand produkter
Dimensioner (L x B):
50 x 50 cm
60 x 60 cm
65 x 65 cm
75 x 75 cm
90 x 90 cm
100 x 100 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 500
Beskrivelse
- Weight: 60g/m2
- Creped paper
Applications:
- Used in steam, gas, gamma-ray sterilization
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Certificeringer/compliance | EN 868-2 |
| Farve | Green |
| Til brug med (applikation) | Wrapping of medical clothes, surgical instruments and others articles used in steam, gas and gamma-ray sterilization |
| Materiale | Paper |
| Mængde | 250 Pk. |
| Dimensioner (L x B) | 75 x 75 cm |
| Længde (metrisk) | 75 cm |
| Bredde (metrisk) | 75 cm |
| Vægt (metrisk) | 60 gsm |
| Vis mere |