Få mere at vide
Fisherbrand™ Klasse 926 sterilisationspapir
Artikelnummer. 11738513 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
50 x 50 cm
60 x 60 cm
65 x 65 cm
75 x 75 cm
90 x 90 cm
100 x 100 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Pakke med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
11738513 50 x 50 cm Pakke med 500
11714586 100 x 100 cm Pakke med 250
11720575 65 x 65 cm Pakke med 500
11794576 75 x 75 cm Pakke med 250
11710575 60 x 60 cm Pakke med 500
11704586 90 x 90 cm Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11738513
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    660.00 DKK
    624.26 DKK / Pakke med 500
    Spare 35.74 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruges som omslag til medicinsk tøj.
  • Vægt: 60g/m 2
  • Creppet papir
Applikationer:
  • Anvendes til damp-, gas-, gamma-strålesterilisering
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance EN 868-2
Farve Grøn
Til brug med (applikation) Indpakning af medicinsk tøj, kirurgiske instrumenter og andre artikler til damp-, gas- og gammastrålesterilisering
Materiale Paper (Papir)
Mængde 500 Pk.
Dimensioner (L x B) 50 x 50 cm
Vægt (metrisk) 60 g/m 2
Produkttype Steriliseringspapir
Grad 926
Længde (metrisk) 50 cm
Bredde (metrisk) 50 cm