Få mere at vide
Gosselin™ Firkantede HDPE 150 ml flasker
Giver fremragende opbevaring af væsker og faste stoffer i laboratoriet. Gosselin™ Firkantede HDPE 150mL flasker leveres med enten et skruelåg med indvendig læbe, med separat forsegling eller med vat.
1793.48 DKK - 2421.42 DKK
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
---|---|
Farve | Neutral |
Oversigt | Firkant |
Diameter (metrisk) Indvendig hals | 37 mm |
Materiale | HDPE |
Artikelnummer | Brand | Lukketype | Lukningsmateriale | Sterilitet | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Lukketype | Lukningsmateriale | Sterilitet | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
11773024
|
Gosselin™
LC150A-03 |
Enkelt skruelåg | LDPE | Steril |
1793.48 DKK
Pakke med 300 |
Forventet forsendelse: 26-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
11793024
|
Gosselin™
LC150A-04 |
Dobbelt skruelåg | HDPE | Ikke steril |
1972.88 DKK
Pakke med 300 |
Forventet forsendelse: 26-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
11713034
|
Gosselin™
LC150A-09 |
Dobbelt skruelåg | HDPE | Steril |
2421.42 DKK
Pakke med 300 |
Forventet forsendelse: 10-10-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
11753303
|
Gosselin™
LC150A-11 |
Enkelt skruelåg | LDPE | Ikke steril |
1972.88 DKK
Pakke med 300 |
Forventet forsendelse: 09-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
12324189
|
Gosselin™
LC150A-15 |
Skruelåg | HDPE | Ikke steril |
2152.30 DKK
Pakke med 300 |
Forventet forsendelse: 09-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
11703034
|
Gosselin™
LC150A-07 |
Skruelåg med vat | HDPE | Ikke steril |
1883.18 DKK
Pakke med 300 |
Forventet forsendelse: 13-02-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
Beskrivelse
- Stor mund
- Brudsikker
- Steril eller aseptisk ved bestråling
Tekniske data
150 mL | |
Firkant | |
HDPE | |
50mm | |
95 mm |
Neutral | |
37 mm | |
50mm | |
Ja |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Gosselin™ Firkantede HDPE 150 ml flasker