Få mere at vide
Gosselin™ Firkantede HDPE 150 ml flasker
Artikelnummer. 11703034
Lukketype:
Dobbelt skruelåg
Enkelt skruelåg
Screw Cap with Wad
Skruelåg
Skruelåg med vat
Lukningsmateriale:
HDPE
LDPE
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Sterile
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
Artikelnummer. 11703034
Brand: Gosselin™ LC150A07
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver fremragende opbevaring af væsker og faste stoffer i laboratoriet. Gosselin™ Firkantede HDPE 150mL flasker leveres med enten et skruelåg med indvendig læbe, med separat forsegling eller med vat.
  • Stor mund
  • Brudsikker
  • Steril eller aseptisk ved bestråling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Farve Neutral
Oversigt Firkant
Diameter (metrisk) Indvendig hals 37 mm
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 50mm
Sterilitet Ikke steril
Bredde (metrisk) 50mm
Lukningsfarve Rød
Certificeringer/compliance EF N °1935/2004
Lukning inkluderet Ja
Engangs Engangsbrug
Mund Brede
Højde (metrisk) 95 mm
Lukke liner Tresylene
Lukningsmateriale HDPE
Lukketype Skruelåg med vat