Få mere at vide
Gosselin™ Firkantede HDPE 150 ml flasker
Artikelnummer. 11773024
Skift visning
Lukketype:
Dobbelt skruelåg
Enkelt skruelåg
Skruelåg
Skruelåg med vat
Skruelåg med klods
Lukningsmateriale:
HDPE
LDPE
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukketype Lukningsmateriale Sterilitet unitSize
11773024 Enkelt skruelåg LDPE Steril Pakke med 300
11793024 Dobbelt skruelåg HDPE Ikke steril Pakke med 300
11713034 Dobbelt skruelåg HDPE Steril Pakke med 300
11753303 Enkelt skruelåg LDPE Ikke steril Pakke med 300
12324189 Skruelåg HDPE Ikke steril Pakke med 300
12602185 Skruelåg med klods HDPE Steril Pakke med 300
11703034 Skruelåg med vat HDPE Ikke steril Pakke med 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11773024 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. LC150A03
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver fremragende opbevaring af væsker og faste stoffer i laboratoriet. Gosselin™ Firkantede HDPE 150mL flasker leveres med enten et skruelåg med indvendig læbe, med separat forsegling eller med vat.
  • Stor mund
  • Brudsikker
  • Steril eller aseptisk ved bestråling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 150 mL
Farve Neutral
Oversigt Firkant
Diameter (metrisk) Indvendig hals 37 mm
Materiale HDPE
Længde (metrisk) 50mm
Sterilitet Steril
Bredde (metrisk) 50mm
Lukningsfarve Rød
Certificeringer/compliance EF N °1935/2004
Lukning inkluderet Ja
Engangs Engangsbrug
Mund Brede
Højde (metrisk) 95 mm
Lukke liner Polyethylen
Lukningsmateriale LDPE
Lukketype Enkelt skruelåg