Få mere at vide
Gosselin™ Firkantede HDPE 150 ml flasker
Lukketype:
Dobbelt skruelåg
Enkelt skruelåg
Screw Cap with Wad
Skruelåg
Skruelåg med vat
Lukningsmateriale:
HDPE
LDPE
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Sterile
Pakningsstørrelse:
Pakke med 300
Beskrivelse
- Stor mund
- Brudsikker
- Steril eller aseptisk ved bestråling
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Farve | Neutral |
| Oversigt | Firkant |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 37 mm |
| Materiale | HDPE |
| Længde (metrisk) | 50mm |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Bredde (metrisk) | 50mm |
| Lukningsfarve | Blå |
| Certificeringer/compliance | EF N °1935/2004, ISO 11137 |
| Vis mere |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur