Få mere at vide
Gosselin™ 5 ml rundbaserede reagensglas Artikelnummer.: 11874021
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Gosselin™ 5 ml rundbaserede reagensglas
Artikelnummer. 11874021
Polystyren, Ikke inkluderet, Ikke steril, Pakke med 4000
Materiale:
Polypropylen
Polystyren
Lukketype:
Ikke inkluderet
Lige hætte
Vingehætte
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Pakke med 2500
Pakke med 4000
Artikelnummer. 11874021
Brand: Gosselin TK75036
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polystyren eller polypropylen. Gosselin™ 5 ml Round-Base reagensglas har en rund form.
  • Naturligt polystyren eller polypropylen rør
  • Nominel kapacitet på 5 ml
  • Samlet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EF N °1935/2004, ISO 11137
Farve Neutral
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Længde (metrisk) 74.5 mm
Materiale Polystyren
Til brug med Klinisk, mejeri, miljø, industri, mikrobiologi
Emballage 500BG
Mængde 4000 karton
Sterilitet Ikke steril
Diameter (metrisk) 12.8 mm
Lukketype Ikke inkluderet
Produkttype Reagensglas
Produkttitel
Gosselin™ 5 ml rundbaserede reagensglas >