Få mere at vide
Kartell™ RIA engangsrør
Artikelnummer. 12593227
Kapacitet (metrisk):
5 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 12593227
Brand: Kartell™ 8831000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kartell™ RIA Disposable Tube er et rundbundet rør uden kant, der er velegnet til centrifuge- og laboratoriebrug.
  • Engangs
  • Rundbundsrør
  • Ingen fælg
  • Til laboratoriebrug
  • Kan bruges i centrifuge
  • RCF xg: 1300
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE IVD
Farve Klar
Design Type Rund bund
Kapacitet (metrisk) 5 ml
Længde (metrisk) 70 mm
Materiale Polystyren
Til brug med Laboratoriebrug, kan bruges i centrifuge
Diameter (metrisk) 11 mm