Få mere at vide
Gosselin™ Gosselin™ 5 ml rundbaserede reagensglas
Beskrivelse
- Naturligt polystyren eller polypropylen rør
- Nominel kapacitet på 5 ml
- Samlet
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 11137 |
| Farve | Neutral |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Længde (metrisk) | 74.5 mm |
| Materiale | Polystyren |
| Til brug med | Klinisk, mejeri, miljø, industri, mikrobiologi |
| Emballage | 500BG |
| Mængde | 2500 karton |
| Kantet | Nej |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |