Få mere at vide
Axygen™ Plast reagensglas
Shop alle Axygen Scientific produkter
Materiale:
Polypropylen
Polystyren
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Rør konstrueret af polypropylen eller polystyren
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Længde (metrisk) | 75 mm |
| Materiale | Polystyren |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Produkttype | Reagensglas |