Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glycin, 99%
Beskrivelse
Glycin bruges som tilsætningsstof i foder til kæledyr, dyrefoder og sødemiddel og smagsforstærker i menneskeføde. Det bruges også som buffer i antacida, analgetika, antiperspiranter, kosmetik og toiletartikler. Det fungerer som en neurotransmitter i centralnervesystemet, især i rygmarven, hjernestammen og nethinden. Det tjener som et buffermiddel og forhindrer prøvebeskadigelse under elektroforese. Yderligere bruges det til at fjerne proteinmærkende antistoffer fra western blot-membraner. Ud over dette er det involveret i produktionen af gummisvampeprodukter, metalkompleksstoffer og gødning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Glycin bruges som tilsætningsstof i foder til kæledyr, dyrefoder og sødemiddel og smagsforstærker i menneskeføde. Det bruges også som buffer i antacida, analgetika, antiperspiranter, kosmetik og toiletartikler. Det fungerer som en neurotransmitter i centralnervesystemet, især i rygmarven, hjernestammen og nethinden. Det tjener som et buffermiddel og forhindrer prøvebeskadigelse under elektroforese. Yderligere bruges det til at fjerne proteinmærkende antistoffer fra western blot-membraner. Ud over dette er det involveret i produktionen af gummisvampeprodukter, metalkompleksstoffer og gødning.
Opløselighed
Opløseligt i vand og pyridin. Lidt opløseligt i acetone. Uopløseligt i diethylether, n-octanol og ethanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Glycine |
Smeltepunkt | ∼245°C (decomposition) |
pH | 5.97 |
Analyseprocentområde | 99% |
Beilstein | 635782 |
Merck Index | 14,4491 |
Opløselighedsinformation | Soluble in water and pyridine. Slightly soluble in acetone. Insoluble in diethyl ether,n-octanol and ethanol. |
Tæthed | 1.595 |
Mængde | 10,000 g |
Lugt | Odorless |
Vis mere |
Produktforslag
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
S23L019 | Analysecertifikat | 26/06/2025 | A13816.36,A13816.0C,A13816.0E |
M31L033 | Analysecertifikat | 09/06/2025 | A13816.36,A13816.0C,A13816.0E |
Y25K020 | Analysecertifikat | 06/12/2024 | A13816.0C,A13816.36,A13816.0E |
X21K007 | Analysecertifikat | 30/10/2024 | A13816.0C,A13816.36,A13816.0E |
W26K021 | Analysecertifikat | 05/10/2024 | A13816.0C,A13816.36,A13816.0E |