Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Glycin, 99+%
Artikelnummer. 11317908
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11317908 1 kg 1kg
11327908 250 g 250g
2 options
Artikelnummer. 11317908
Brand: Thermo Scientific Chemicals 036435.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 56-40-6 | C2H5NO2 | 75.07 g/mol
Det bruges til at beskytte nyrerne mod de skadelige bivirkninger af visse lægemidler, der anvendes efter organtransplantation, samt leveren mod de skadelige virkninger af alkohol. Opløsningen af glycin spiller en vigtig rolle for aflejring af legeringer og metaller. Det er ligeledes nyttigt for patienter med akut alkoholhallucinose. Det anvendes til behandling af skizofreni, slagtilfælde, benign prostatahyperplasi (BPH) og nogle sjældne arvelige metaboliske lidelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-40-6
Molekylær formel C2H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 75.07
MDL nummer MFCD00008131
InChI nøgle DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC navn 2-aminoeddikesyre
SMIL NCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycine
Smeltepunkt ∼245°C (decomposition)
pH 5.97
Analyseprocentområde 99+%
Beilstein 635782
Merck Index 14,4491
Opløselighedsinformation Soluble in pyridine,water. Sparingly soluble in ethanol. Insoluble in ether.
Tæthed 1.595 g/mL
Mængde 1 kg
Lugt Odorless
Formel vægt 75.07
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Pulver