Få mere at vide
Glycin, 98%, ekstra ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10637652 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10637652 5 kg 5kg
10784611 250 g 250g
10408460 1 kg 1kg
10407873 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10637652 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120070050
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Glycin, CAS # 56-40-6, er en oprenset formulering af aminosyren, glycin, (aminoeddikesyre), der bruges i syntesen af flere forbindelser, herunder kreatinin, puriner og porphyriner.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Glycin er en essentiel syre, der kan bruges til syntese af kreatin, puriner og porfyriner
  • Opløseligt i vand; har en pH på∼ =5,5-6,5 i opløsning
  • Glycin er en hæmmende neurotransmitter, der regulerer aktiviteten af NMDA-receptorer og påvirker neural aktivitet
Applikationer
  • Glycin kan også bruges til at opretholde osmotisk tryk eller som en komponent i andre molekylærbiologiske buffere, der er ionafhængige
  • Glycin bruges i molekylærbiologi som en bufferkomponent til gelelektroforese; glycins evne til at optage en negativ ladning ved højere pH gør den ideel til at adskille proteiner i stablelaget
  • Beregnet til biokemiapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 56-40-6
Molekylær formel C2H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 75.07
MDL nummer MFCD00008131
InChI nøgle DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycine, aminoacetic acid, glycocoll, aminoethanoic acid, glycolixir, glycosthene, aciport, glicoamin, padil, hampshire glycine
PubChem CID 750
ChEBI CHEBI:15428
IUPAC navn 2-aminoeddikesyre
SMIL NCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glycine
Smeltepunkt 233 °C
Arsen (As) 3 ppm maks.
pH 5,5 til 6,5 (5% vandopløsning)
Farve Farveløs til gul
Tungmetaller (som Pb) 20 ppm maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 0.98
Tab ved tørring 0,2% maks. (105 °C, 2 timer)
Emballage Plastspand
Lineær formel H2NCH2CO2H
Rester efter tænding 0,1% maks.
Beilstein 04, 333
Fieser 1412
Merck Index 15, 4526
Tæthed 1.5950g/mL
Mængde 5 kg
Formel vægt 75.07
Procent renhed ≥97,5% (samlet base)
Grad Ekstra ren
Fysisk form Væske