Få mere at vide
Glycin (hvide krystaller eller krystallinsk pulver), Fisher BioReagents™
Beskrivelse
Glycin (hvide krystaller eller krystallinsk pulver)
Glycin anvendes til fremstilling af –Tris Glycin-elektroforesebuffere og dyrkningsmedier.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glycine |
| Smeltepunkt | 182°C |
| Absorbans | 0.1 AU max. at 280nm |
| Ammonium | 0.02% max. |
| Arsen (As) | 1ppm max. |
| pH | 5.9 to 6.4 |
| Farve | Hvid |
| Chlorid | 0.003% max. |
| Tungmetaller (som Pb) | 10ppm max. |
| Antændelsesrest | 0.10% max. |
| Vis mere |