Få mere at vide
Germanium(IV) oxide, 99.99% (metals basis) Artikelnummer.: 11387828
Germanium(IV) oxide, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11387828
10 g, 10g
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
Artikelnummer. 11387828
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036382.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Used in Phosphors, Transistors and Diodes, and Infrared Transmitting Glass | CAS: 1310-53-8 | GeO2 | 104.628 g/mol
Anvendes i fosfor, transistorer og dioder og infrarødt transmitterende glas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-53-8
Molekylær formel GeO2
Molekylvægt (g/mol) 104.628
MDL nummer MFCD00011030
InChI nøgle YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2Vis mereVis mindre
PubChem CID 14796
IUPAC navn dioxogermane
SMIL O=[Ge]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Germanium(IV) oxide
Smeltepunkt 1086°C
Farve Hvid
Fysisk form Sintered Lump
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.99% (Metals basis)
Opløselighedsinformation soluble in water; insoluble in HF and HCl.
Formel vægt 104.59
Lugt Odorless
Tæthed 6.239
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerW08J008 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/09/2023 Artikelnummer036382.09,036382.04,036382.18
PartinummerX25I034 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato04/11/2022 Artikelnummer036382.09,036382.04,036382.18
PartinummerU11H067 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer036382.09,036382.04,036382.18
PartinummerM20B029 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato08/12/2021 Artikelnummer036382.09,036382.04,036382.18
PartinummerJ09L10 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/12/2021 Artikelnummer036382.09,036382.04,036382.18
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Germanium(IV) oxide, 99.99% (metals basis) >