Få mere at vide
Germanium(IV) oxide, 99.99% (metals basis)
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
Beskrivelse
Anvendes i fosfor, transistorer og dioder og infrarødt transmitterende glas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Germanium(IV) oxide |
| Smeltepunkt | 1086°C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Sintered Lump |
| Mængde | 50 g |
| Analyseprocentområde | 99.99% (Metals basis) |
| Opløselighedsinformation | soluble in water; insoluble in HF and HCl. |
| Formel vægt | 104.59 |
| Lugt | Odorless |
| Tæthed | 6.239 |