Få mere at vide
Germanium(IV)oxid, 99,99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11397828
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397828 2 g 2g
11387828 10 g 10g
11307838 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397828 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036382.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Bruges i fosforer, transistorer og dioder samt infrarødt transmissionsglas | CAS: 1310-53-8 | GeO2 | 104,628 g/mol
Anvendes i fosfor, transistorer og dioder og infrarødt transmitterende glas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1310-53-8
Molekylær formel GeO2
Molekylvægt (g/mol) 104.628
MDL nummer MFCD00011030
InChI nøgle YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym germanium dioxide, germania, germanic acid, germanium oxide, germanium iv oxide, germanic oxide crystalline, dioxogermanium, germanic oxide, wln: ge o2
PubChem CID 14796
IUPAC navn dioxogermane
SMIL O=[Ge]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Germanium(IV) oxide
Smeltepunkt 1086 °C
Farve Hvid
Fysisk form Sintret klump
Mængde 2 g
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,99 % (metalbasis)
Tæthed 6,239 g/cm3
Opløselighedsinformation opløselig i vand; uopløseligt i HF og HCl.
Formel vægt 104.59