Få mere at vide
Germanium(IV)oxid, Puratronic™, 99,999% (metalbasis)
Beskrivelse
Germaniumdioxid bruges som et optisk materiale til vidvinkellinser og i optiske mikroskopobjektiver. Det bruges som katalysator ved fremstilling af polyethylenterephthalatharpiks. Yderligere bruges det som råmateriale til fremstilling af fosfor og halvledermaterialer. Det bruges også i transistorer og dioder og infrarødt transmitterende glas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Germanium(IV) oxide |
| Smeltepunkt | 1086 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99,999% (metalbasis) |
| Tæthed | 6.239 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i natriumhydroxid. Uopløseligt i vand og saltsyre. Opløselig i vand, sur og alkalisk. Uopløseligt i flussvand og saltsyre. |
| Formel vægt | 104.59 |
Sikkerhed og håndtering
- Germanium(IV) oxide, Puratronic
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- MIXTURE LIST-Contain: Germanium oxide